Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p63 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9152
BSBTPB9152EA 552 EUR InStock
BSBTPB9152
Anti-p63 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for p63/TP63 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. p63/TP63 information: Molecular Weight: 76785 MW; Subcellular Localization: Nucleus ; Tissue Specificity: Widely expressed, notably in heart, kidney, placenta, prostate, skeletal muscle, testis and thymus, although the precise isoform varies according to tissue type. Progenitor cell layers of skin, breast, eye and prostate express high levels of DeltaN-type isoforms. Isoform 10 is predominantly expressed in skin squamous cell carcinomas, but not in normal skin tissues.

Type: Primary
Antigen: p63
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité