Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PD-L1/B7-H1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9154
BSBTPB9154EA 579 EUR InStock
BSBTPB9154
Anti-PD-L1/B7-H1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for PD L1/CD274 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. PD L1/CD274 information: Molecular Weight: 33275 MW; Subcellular Localization: Isoform 1: Cell membrane; Single-pass type I membrane protein; Tissue Specificity: Highly expressed in the heart, skeletal muscle, placenta and lung. Weakly expressed in the thymus, spleen, kidney and liver. Expressed on activated T- and B-cells, dendritic cells, keratinocytes and monocytes.

Type: Primary
Antigen: PD-L1/B7-H1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité