Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PROM1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9156
BSBTPB9156EA 552 EUR InStock
BSBTPB9156
Anti-PROM1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CD133/PROM1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. CD133/PROM1 information: Molecular Weight: 97202 MW; Subcellular Localization: Apical cell membrane ; Multi- pass membrane protein . Cell projection, microvillus membrane ; Multi-pass membrane protein . Cell projection, cilium, photoreceptor outer segment . Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment. Found in extracellular membrane particles in various body fluids such as cerebrospinal fluid, saliva, seminal fluid and urine; Tissue Specificity: Isoform 1 is selectively expressed on CD34 hematopoietic stem and progenitor cells in adult and fetal bone marrow, fetal liver, cord blood and adult peripheral blood. Isoform 1 is not detected on other blood cells. Isoform 1 is also expressed in a number of non-lymphoid tissues including retina, pancreas, placenta, kidney, liver, lung, brain and heart. Found in saliva within small membrane particles. Isoform 2 is predominantly expressed in fetal liver, skeletal muscle, kidney, and heart as well as adult pancreas, kidney, liver, lung, and placenta. Isoform 2 is highly expressed in fetal liver, low in bone marrow, and barely detectable in peripheral blood. Isoform 2 is expressed on hematopoietic stem cells and in epidermal basal cells (at protein level). Expressed in adult retina by rod and cone photoreceptor cells (at protein level).

Type: Primary
Antigen: PROM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité