Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIRT1/Sirtuin 1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9159
BSBTPB9159EA 552 EUR InStock
BSBTPB9159
Anti-SIRT1/Sirtuin 1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for Sirtuin 1/SIRT1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. Sirtuin 1/SIRT1 information: Molecular Weight: 81681 MW; Subcellular Localization: Nucleus, PML body. Cytoplasm. Nucleus . Recruited to the nuclear bodies via its interaction with PML. Colocalized with APEX1 in the nucleus. May be found in nucleolus, nuclear euchromatin, heterochromatin and inner membrane. Shuttles between nucleus and cytoplasm (By similarity). Colocalizes in the nucleus with XBP1 isoform 2 (PubMed:20955178); Tissue Specificity: Widely expressed.

Type: Primary
Antigen: SIRT1/Sirtuin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité