Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Caveolin-2 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9166
BSBTPB9166EA 552 EUR InStock
BSBTPB9166
Anti-Caveolin-2 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CAVEOLIN 2/CAV2 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IF. Reactive species: Human. CAVEOLIN 2/CAV2 information: Molecular Weight: 18291 MW; Subcellular Localization: Nucleus. Cytoplasm. Golgi apparatus membrane; Peripheral membrane protein. Cell membrane; Peripheral membrane protein. Membrane, caveola; Peripheral membrane protein. Potential hairpin-like structure in the membrane. Membrane protein of caveolae. Tyr-19-phosphorylated form is enriched at sites of cell-cell contact and is translocated to the nucleus in complex with MAPK1 in response to insulin (By similarity). Tyr-27- phosphorylated form is located both in the cytoplasm and plasma membrane. CAV1-mediated Ser-23-phosphorylated form locates to the plasma membrane. Ser-36-phosphorylated form resides in intracellular compartments; Tissue Specificity: Expressed in endothelial cells, smooth muscle cells, skeletal myoblasts and fibroblasts.

Type: Primary
Antigen: Caveolin-2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité