Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Furin Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9182
BSBTPB9182EA 552 EUR InStock
BSBTPB9182
Anti-Furin Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for FURIN detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. FURIN information: Molecular Weight: 86678 MW; Subcellular Localization: Golgi apparatus, trans-Golgi network membrane; Single-pass type I membrane protein. Cell membrane; Single-pass type I membrane protein. Shuttles between the trans-Golgi network and the cell surface. Propeptide cleavage is a prerequisite for exit of furin molecules out of the endoplasmic reticulum (ER). A second cleavage within the propeptide occurs in the trans Golgi network (TGN), followed by the release of the propeptide and the activation of furin; Tissue Specificity: Seems to be expressed ubiquitously.

Type: Primary
Antigen: Furin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité