Anti-CYP2E1 Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9190
BSBTPB9190EA 552 EUR InStock
BSBTPB9190
Anti-CYP2E1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for CYP2E1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Mouse. CYP2E1 information: Molecular Weight: 56849 MW; Subcellular Localization: Endoplasmic reticulum membrane; Peripheral membrane protein. Microsome membrane; Peripheral membrane protein.
Type: Primary
Antigen: CYP2E1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité