Anti-HOXA10 Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9217
BSBTPB9217EA 552 EUR InStock
BSBTPB9217
Anti-HOXA10 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for HOXA10 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. HOXA10 information: Molecular Weight: 42414 MW; Subcellular Localization: Nucleus.
Type: Primary
Antigen: HOXA10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité