Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCAK Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9230
BSBTPB9230EA 550 EUR InStock
BSBTPB9230
Anti-MCAK Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for MCAK/KIF2C detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. MCAK/KIF2C information: Molecular Weight: 81313 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm, cytoskeleton . Nucleus . Chromosome, centromere. Chromosome, centromere, kinetochore. Associates with the microtubule network at the growing distal tip (the plus-end) of microtubules, probably through interaction with MTUS2/TIP150 and MAPRE1 (By similarity). Association with microtubule plus ends is also mediated by interaction with KIF18B. Centromeric localization requires the presence of BUB1 and SGOL2; Tissue Specificity: Expressed at high levels in thymus and testis, at low levels in small intestine, the mucosal lining of colon, and placenta, and at very low levels in spleen and ovary; expression is not detected in prostate, peripheral blood Leukocytes, heart, brain, lung, liver, skeletal muscle, kidney or pancreas. Isoform 2 is testis-specific.

Type: Primary
Antigen: MCAK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité