Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLF6 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9231
BSBTPB9231EA 550 EUR InStock
BSBTPB9231
Anti-KLF6 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for KLF6 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. KLF6 information: Molecular Weight: 31865 MW; Subcellular Localization: Nucleus; Tissue Specificity: Highly expressed in placenta followed by spleen, thymus, prostate, testis, small intestine and colon. Weakly expressed in pancreas, lung, liver, heart and skeletal muscle. Also expressed in fetal brain, spleen and thymus.

Type: Primary
Antigen: KLF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité