Anti-ZEB2/Sip1 Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9236
BSBTPB9236EA 552 EUR InStock
BSBTPB9236
Anti-ZEB2/Sip1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for SIP1/ZEB2 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. SIP1/ZEB2 information: Molecular Weight: 136447 MW; Subcellular Localization: Nucleus .
Type: Primary
Antigen: ZEB2/Sip1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité