L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-Hsp27 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster Bio
PB9237
BSBTPB9237EA 552 EUR InStock
BSBTPB9237
Anti-Hsp27 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for HSP27/HSPB1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. HSP27/HSPB1 information: Molecular Weight: 22783 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm. Nucleus. Cytoplasm, cytoskeleton, spindle. Cytoplasmic in interphase cells. Colocalizes with mitotic spindles in mitotic cells. Translocates to the nucleus during heat shock and resides in sub-nuclear structures known as SC35 speckles or nuclear splicing speckles; Tissue Specificity: Detected in all tissues tested: skeletal muscle, heart, aorta, large intestine, smallMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité