Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-16 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9238
BSBTPB9238EA 552 EUR InStock
BSBTPB9238
Anti-IL-16 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for IL 16/IL16 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: ELISA. Reactive species: Human. IL 16/IL16 information: Molecular Weight: 141752 MW; Subcellular Localization: Interleukin-16: Secreted; Tissue Specificity: Isoform 3 is expressed in hemopoietic tissues, such as resting T-cells, but is undetectable during active T-cell proliferation.

Type: Primary
Antigen: IL-16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité