Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Galectin-1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9240
BSBTPB9240EA 0 EUR InStock
BSBTPB9240
Anti-Galectin-1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for GALECTIN 1/LGALS1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. GALECTIN 1/LGALS1 information: Molecular Weight: 14716 MW; Subcellular Localization: Secreted, extracellular space, extracellular matrix ; Tissue Specificity: Expressed in placenta, maternal decidua and fetal membranes. Within placenta, expressed in trophoblasts, stromal cells, villous endothelium, syncytiotrophoblast apical membrane and villous stroma. Within fetal membranes, expressed in amnion, chorioamniotic mesenchyma and chorion (at protein level). Expressed in cardiac, smooth, and skeletal muscle, neurons, thymus, kidney and hematopoietic cells.

Type: Primary
Antigen: Galectin-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité