Anti-TNF Alpha Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9246
BSBTPB9246EA 552 EUR InStock
BSBTPB9246
Anti-TNF Alpha Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for TNF ALPHA/TNF detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Mouse. TNF ALPHA/TNF information: Molecular Weight: 25896 MW; Subcellular Localization: Cell membrane; Single-pass type II membrane protein.
Type: Primary
Antigen: TNF Alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité