Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Emmprin Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9247
BSBTPB9247EA 550 EUR InStock
BSBTPB9247
Anti-Emmprin Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for 575 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: Flow Cytometry. Reactive species: Human. 575 information: Molecular Weight: 42200 MW; Subcellular Localization: Cell membrane ; Single-pass type I membrane protein . Melanosome . Colocalizes with SLC16A1 and SLC16A8. Identified by mass spectrometry in melanosome fractions from stage I to stage IV; Tissue Specificity: Present only in vascular endothelium in non- neoplastic regions of the brain, whereas it is present in tumor cells but not in proliferating blood vessels in malignant gliomas.

Type: Primary
Antigen: Emmprin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité