Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIF-1-Alpha Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9253
BSBTPB9253EA 552 EUR InStock
BSBTPB9253
Anti-HIF-1-Alpha Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for HIF 1 ALPHA/HIF1A detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. HIF 1 ALPHA/HIF1A information: Molecular Weight: 92670 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm. Nucleus. Nucleus speckle . Colocalizes with HIF3A in the nucleus and speckles (By similarity). Cytoplasmic in normoxia, nuclear translocation in response to hypoxia. Colocalizes with SUMO1 in the nucleus, under hypoxia; Tissue Specificity: Expressed in most tissues with highest levels in kidney and heart. Overexpressed in the majority of common human cancers and their metastases, due to the presence of intratumoral hypoxia and as a result of mutations in genes encoding oncoproteins and tumor suppressors. A higher level expression seen in pituitary tumors as compared to the pituitary gland.

Type: Primary
Antigen: HIF-1-Alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité