Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIT/SCFR Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9258
BSBTPB9258EA 552 EUR InStock
BSBTPB9258
Anti-KIT/SCFR Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for C KIT/KIT detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: Flow Cytometry. Reactive species: Human. C KIT/KIT information: Molecular Weight: 109865 MW; Subcellular Localization: Isoform 1: Cell membrane; Single-pass type I membrane protein; Tissue Specificity: Isoform 1 and isoform 2 are detected in spermatogonia and Leydig cells. Isoform 3 is detected in round spermatids, elongating spermatids and spermatozoa (at protein level). Widely expressed. Detected in the hematopoietic system, the gastrointestinal system, in melanocytes and in germ cells.

Type: Primary
Antigen: KIT/SCFR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité