Anti-Kallikrein 4 Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PB9260
BSBTPB9260EA 552 EUR InStock
BSBTPB9260
Anti-Kallikrein 4 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for Kallikrein 4/KLK4 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. Kallikrein 4/KLK4 information: Molecular Weight: 27032 MW; Subcellular Localization: Secreted; Tissue Specificity: Expressed in prostate.
Type: Primary
Antigen: Kallikrein 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité