Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAD1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9262
BSBTPB9262EA 552 EUR InStock
BSBTPB9262
Anti-MAD1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for MAD1/MAD1L1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. MAD1/MAD1L1 information: Molecular Weight: 83067 MW; Subcellular Localization: Nucleus. Chromosome, centromere, kinetochore. Cytoplasm, cytoskeleton, microtubule organizing center, centrosome. Cytoplasm, cytoskeleton, spindle. From the beginning to the end of mitosis, it is seen to move from a diffusely nuclear distribution to the centrosome, to the spindle midzone and finally to the midbody. Colocalizes with NEK2 at the kinetochore; Tissue Specificity: Expressed weakly at G0/G1 and highly at late S and G2/M phase.

Type: Primary
Antigen: MAD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité