Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MSK1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9268
BSBTPB9268EA 552 EUR InStock
BSBTPB9268
Anti-MSK1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for MSK1/RPS6KA5 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. MSK1/RPS6KA5 information: Molecular Weight: 89865 MW; Subcellular Localization: Nucleus. Cytoplasm. Predominantly nuclear. Exported into cytoplasm in response to glucocorticoid; Tissue Specificity: Widely expressed with high levels in heart, brain and placenta. Less abundant in lung, kidney and liver.

Type: Primary
Antigen: MSK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité