Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRP 7 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9272
BSBTPB9272EA 552 EUR InStock
BSBTPB9272
Anti-TRP 7 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for TRPC7 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. TRPC7 information: Molecular Weight: 99562 MW; Subcellular Localization: Cell membrane ; Multi-pass membrane protein . Nucleus envelope .

Type: Primary
Antigen: TRP 7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité