Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Dystrophin Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9276
BSBTPB9276EA 552 EUR InStock
BSBTPB9276
Anti-Dystrophin Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for DYSTROPHIN/DMD detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. DYSTROPHIN/DMD information: Molecular Weight: 426750 MW; Subcellular Localization: Cell membrane, sarcolemma; Peripheral membrane protein; Cytoplasmic side. Cytoplasm, cytoskeleton. Cell junction, synapse, postsynaptic cell membrane . In muscle cells, sarcolemma localization requires the presence of ANK2, while localization to costameres requires the presence of ANK3. Localizes to neuromuscular junctions (NMJs) in the presence of ANK2 (By similarity); Tissue Specificity: Expressed in muscle fibers accumulating in the costameres of myoplasm at the sarcolemma. Expressed in brain, muscle, kidney, lung and testis. Isoform 5 is expressed in heart, brain, liver, testis and hepatoma cells. Most tissues contain transcripts of multiple isoforms, however only isoform 5 is detected in heart and liver.

Type: Primary
Antigen: Dystrophin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité