Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HEF1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9289
BSBTPB9289EA 552 EUR InStock
BSBTPB9289
Anti-HEF1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for HEF1/NEDD9 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. HEF1/NEDD9 information: Molecular Weight: 92861 MW; Subcellular Localization: Cytoplasm, cell cortex. Nucleus. Golgi apparatus. Cell projection, lamellipodium. Cytoplasm. Cell junction, focal adhesion. Localizes to both the cell nucleus and the cell periphery and is differently localized in fibroblasts and epithelial cells. In fibroblasts is predominantly nuclear and in some cells is present in the Golgi apparatus. In epithelial cells localized predominantly in the cell periphery with particular concentration in lamellipodia but is also found in the nucleus. Isoforms p105 and p115 are predominantly cytoplasmic and associate with focal adhesions while p55 associates with mitotic spindle; Tissue Specificity: Widely expressed. Higher levels detected in kidney, lung, and placenta. Also detected in T-cells, B-cells and diverse cell lines. The protein has been detected in lymphocytes, in diverse cell lines, and in lung tissues.

Type: Primary
Antigen: HEF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité