Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neuregulin-1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9299
BSBTPB9299EA 550 EUR InStock
BSBTPB9299
Anti-Neuregulin-1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for Neuregulin 1/NRG1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. Neuregulin 1/NRG1 information: Molecular Weight: 70392 MW; Subcellular Localization: Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform: Cell membrane; Single-pass type I membrane protein. Does not seem to be active; Tissue Specificity: Type I isoforms are the predominant forms expressed in the endocardium. Isoform alpha is expressed in breast, ovary, testis, prostate, heart, skeletal muscle, lung, placenta liver, kidney, salivary gland, small intestine and brain, but not in uterus, stomach, pancreas, and spleen. Isoform 3 is the predominant form in mesenchymal cells and in non-neuronal organs, whereas isoform 6 is the major neuronal form. Isoform 8 is expressed in spinal cord and brain. Isoform 9 is the major form in skeletal muscle cells; in the nervous system it is expressed in spinal cord and brain. Also detected in adult heart, placenta, lung, liver, kidney, and pancreas. Isoform 10 is expressed in nervous system: spinal cord motor neurons, dorsal root ganglion neurons, and brain. Predominant isoform expressed in sensory and motor neurons. Not detected in adult heart, placenta, lung, liver, skeletal muscle, kidney, and pancreas. Not expressed in fetal lung, liver and kidney. Type IV isoforms are brain-specific.

Type: Primary
Antigen: Neuregulin-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité