Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neuropilin-1 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9300
BSBTPB9300EA 552 EUR InStock
BSBTPB9300
Anti-Neuropilin-1 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for NEUROPILIN 1/NRP1 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. NEUROPILIN 1/NRP1 information: Molecular Weight: 103134 MW; Subcellular Localization: Cell membrane; Single-pass type I membrane protein; Tissue Specificity: The expression of isoforms 1 and 2 does not seem to overlap. Isoform 1 is expressed by the blood vessels of different tissues. In the developing embryo it is found predominantly in the nervous system. In adult tissues, it is highly expressed in heart and placenta; moderately in lung, liver, skeletal muscle, kidney and pancreas; and low in adult brain. Isoform 2 is found in liver hepatocytes, kidney distal and proximal tubules.

Type: Primary
Antigen: Neuropilin-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité