Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NUP98 Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9302
BSBTPB9302EA 550 EUR InStock
BSBTPB9302
Anti-NUP98 Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for NUP98 detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: WB. Reactive species: Human. NUP98 information: Molecular Weight: 197579 MW; Subcellular Localization: Nucleus. Nucleus membrane; Peripheral membrane protein; Nucleoplasmic side. Nucleus, nuclear pore complex. Nup96 is localized to the nucleoplasmic side of the nuclear pore complex (NPC), at or near the nucleoplasmic basket. Dissociates from the dissasembled NPC structure early during prophase of mitosis. Colocalized with NUP153 and TPR to the nuclear basket of NPC. Detected in diffuse and discrete intranuclear foci. Remained localized to the nuclear membrane after poliovirus (PV) infection.

Type: Primary
Antigen: NUP98
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité