Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAPP A Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9306
BSBTPB9306EA 552 EUR InStock
BSBTPB9306
Anti-PAPP A Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal antibody for PAPPALYSIN 1/PAPPA detection. Host: Rabbit.Size: 100μg/vial. Tested applications: IHC-P. Reactive species: Human. PAPPALYSIN 1/PAPPA information: Molecular Weight: 180973 MW; Subcellular Localization: Secreted ; Tissue Specificity: High levels in placenta and pregnancy serum. In placenta, expressed in X cells in septa and anchoring villi, and in syncytiotrophoblasts in the chorionic villi. Lower levels are found in a variety of other tissues including kidney, myometrium, endometrium, ovaries, breast, prostate, bone marrow, colon, fibroblasts and osteoblasts.

Type: Primary
Antigen: PAPP A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité