Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CACNA1D Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9329
BSBTPB9329EA 550 EUR InStock
BSBTPB9329
Anti-CACNA1D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1D(CACNA1D) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

CACNA1D is also known as PASNA, SANDD or Cav1.3. Voltage-dependent calcium channels mediate the entry of calcium ions into excitable cells, and are also involved in a variety of calcium-dependent processes, including muscle contraction, hormone or neurotransmitter release, and gene expression. Calcium channels are multisubunit complexes composed of alpha-1, beta, alpha-2/delta, and gamma subunits. The channel activity is directed by the pore-forming alpha-1 subunit, whereas the others act as auxiliary subunits regulating this activity. The distinctive properties of the calcium channel types are related primarily to the expression of a variety of alpha-1 isoforms, namely alpha-1A, B, C, D, E, and S. This gene encodes the alpha-1D subunit. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for CaV1.3 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: CAPN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité