Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9337
BSBTPB9337EA 552 EUR InStock
BSBTPB9337
Anti-HSPD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for 60 kDa heat shock protein, mitochondrial(HSPD1) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human;Mouse;Rat.

HSP60 is a member of the chaperonin class of protein factors, which include the Escherichia coli groEL protein and the Rubisco subunit-binding protein of chloroplasts. It acts as a costimulator of human regulatory CD4-positive/CD25 -positive T cells, which inhibit lymphoproliferation and IFNG and TNF secretion by CD4-positive and CD8-positive T cells. HSP60 enhances Treg activity via TLR2, leading to activation of an intracellular signaling cascade that included p38, as well as inhibition of ERK phosphorylation. Suppression of target T cells is mediated by both cell-to-cell contact and by secretion of TGFB and IL10, and it leads to downregulation of ERK, NFKB, and TBET expression. The self-molecule HSP60 can downregulate adaptive immune responses by upregulating Tregs through TLR2 signaling.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Hsp60 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: MTDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité