Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NMI Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9340
BSBTPB9340EA 550 EUR InStock
BSBTPB9340
Anti-NMI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for N-myc-interactor(NMI) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.

NMYC interactor (NMI) encodes a protein that interacts with NMYC and CMYC (two members of the oncogene Myc family), and other transcription factors containing a Zip, HLH, or HLH-Zip motif. The NMI protein also interacts with all STATs except STAT2 and augments STAT-mediated transcription in response to cytokines IL2 and IFN-gamma. The NMI mRNA has low expression levels in all human fetal and adult tissues tested except brain and has high expression in cancer cell line-myeloid leukemias.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for NMI is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: NPM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité