Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR3C1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9342
BSBTPB9342EA 550 EUR InStock
BSBTPB9342
Anti-NR3C1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Glucocorticoid receptor(NR3C1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

The glucocorticoid receptor (GR, or GCR), also known as NR3C1, is the receptor to which cortisol and other glucocorticoids bind. In humans, the GR protein is encoded by NR3C1 gene which is located on chromosome 5 (5q31). GR is expressed in almost every cell in the body and regulates genes controlling the development, metabolism, and immune response. Because the receptor gene is expressed in several forms, it has many different (pleiotropic) effects in different parts of the body. The activated GR complex up-regulates the expression of anti-inflammatory proteins in the nucleus or represses the expression of pro-inflammatory proteins in the cytosol (by preventing the translocation of other transcription factors from the cytosol into the nucleus).

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for NR3C1 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: OPTN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité