Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-OPTN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9343
BSBTPB9343EA 552 EUR InStock
BSBTPB9343
Anti-OPTN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Optineurin(OPTN) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.

OPTN is also known as NRP, FIP2 or HYPL. This gene encodes the coiled-coil containing protein optineurin. Optineurin may play a role in normal-tension glaucoma and adult-onset primary open angle glaucoma. Optineurin interacts with adenovirus E3-14.7K protein and may utilize tumor necrosis factor-alpha or Fas-ligand pathways to mediate apoptosis, inflammation or vasoconstriction. Optineurin may also function in cellular morphogenesis and membrane trafficking, vesicle trafficking, and transcription activation through its interactions with the RAB8, huntingtin, and transcription factor IIIA proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Optineurin is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: OTX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité