Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLCB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9346
BSBTPB9346EA 579 EUR InStock
BSBTPB9346
Anti-PLCB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-1(PLCB1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

PLCB1 is also known as PLC-I, EIEE12 or PLC154. The protein encoded by this gene catalyzes the formation of inositol 1,4,5-trisphosphate and diacylglycerol from phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. This reaction uses calcium as a cofactor and plays an important role in the intracellular transduction of many extracellular signals. This gene is activated by two G-protein alpha subunits, alpha-q and alpha-11. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for PLCB1 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: PPP2CA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité