Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP2CA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9347
BSBTPB9347EA 550 EUR InStock
BSBTPB9347
Anti-PPP2CA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform(PPP2CA) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

The catalytic subunit of human protein phosphatase 2A (PPP2CA) encodes a 309-amino acid polypeptide. It is localized to chromosome 5. The gene (approximately 30 kbp) is composed of seven exons and six introns. It is predicted to be important for phosphatase enzymatic activity. Methylation of the C-terminal leucine residue (Leu309) of protein serine/threonine phosphatase 2A catalytic subunit (PP2AC) is known to regulate catalytic activity in vitro. Furthermore, PP2A has a fundamental role in cardiac function, and suggests that disturbances in protein phosphatase expression and activity may cause or exacerbate the course of cardiac diseases.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for PP2A-alpha is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: PRDX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité