Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRDX3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9349
BSBTPB9349EA 550 EUR InStock
BSBTPB9349
Anti-PRDX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Thioredoxin-dependent peroxide reductase, mitochondrial(PRDX3) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

PRDX3(peroxiredoxin 3) also known as AOP-1, MER5, SP-22 or PRX3, is localized exclusively in mitochondria. The deduced 256-amino acid human AOP1 protein shares 86% amino acid sequence similarity with mouse Aop1, and significant similarity with both the human proliferation-associated gene A product and the mouse stress-induced peritoneal macrophage protein Msp23. The PRDX3 gene is mapped on 10q26.11. Expression of PRDX3 is induced by MYC and is reduced in c-myc -/- cells. Chromatin immunoprecipitation analysis spanning the entire PRDX3 genomic sequence revealed that MYC binds preferentially to a 930-bp region surrounding exon 1. Results using mitochondria-specific fluorescent probes demonstrated that PRDX3 is essential for maintaining mitochondrial mass and membrane potential in transformed rat and human cells. These data provided evidence that PRDX3 is a MYC target gene that is required to maintain normal mitochondrial function.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Peroxiredoxin 3 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: PRDX6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité