Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PSCA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9351
BSBTPB9351EA 579 EUR InStock
BSBTPB9351
Anti-PSCA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Prostate stem cell antigen(PSCA) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

PSCA is also known as PRO232. This gene encodes a glycosylphosphatidylinositol-anchored cell membrane glycoprotein. In addition to being highly expressed in the prostate it is also expressed in the bladder, placenta, colon, kidney, and stomach. This gene is up-regulated in a large proportion of prostate cancers and is also detected in cancers of the bladder and pancreas. This gene includes a polymorphism that results in an upstream start codon in some individuals; this polymorphism is thought to be associated with a risk for certain gastric and bladder cancers. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for PSCA is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: PTCH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité