Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9355
BSBTPB9355EA 550 EUR InStock
BSBTPB9355
Anti-SERPINB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Plasminogen activator inhibitor 2(SERPINB2) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.

SERPINB2 is also known as PAI or PAI2. Plasminogen activator inhibitor-2 (placental PAI) is acoagulation factor that inactivates tPA and urokinase. It is present in most cells, especially monocytes/macrophages. PAI-2 exists in two forms, a 60-kDa extracellular glycosylated form and a 43-kDa intracellular form. It is present only at detectable quantities in blood during pregnancy, as it is produced by the placenta, and may explain partially the increased rate of thrombosisduring pregnancy. The majority of expressed PAI-2 remains unsecreted due to the presence of an inefficient internal signal peptide.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for SerpinB2 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SFRP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: Yes
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité