Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINB5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9356
BSBTPB9356EA 550 EUR InStock
BSBTPB9356
Anti-SERPINB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Serpin B5(SERPINB5) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human;Mouse;Rat.

SERPINB5 is also known as PI5 or maspin. Maspin (mammary serine protease inhibitor) is a protein that in humans is encoded by the SERPINB5 gene. Maspin is expressed in the skin, prostate, testis, intestine, tongue, lung, and the thymus. Maspin is a member of the serpin superfamily of serine protease inhibitors.[1] The primary function of most members of this family is to regulate the breakdown of proteins by inhibiting the catalytic activity of proteinases. Through this mechanism of action, serpins regulate a number of cellular processes includingphagocytosis, coagulation, and fibrinolysis.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for MASPIN is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SIRT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité