Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RBP4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9360
BSBTPB9360EA 550 EUR InStock
BSBTPB9360
Anti-RBP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Retinol-binding protein 4(RBP4) detection. Tested with WB, ELISA in Human;Mouse;Rat.

RBP4 is also known as RDCCAS. This protein belongs to the lipocalin family and is the specific carrier for retinol (vitamin A alcohol) in the blood. It delivers retinol from the liver stores to the peripheral tissues. In plasma, the RBP-retinol complex interacts with transthyretin which prevents its loss by filtration through the kidney glomeruli. A deficiency of vitamin A blocks secretion of the binding protein posttranslationally and results in defective delivery and supply to the epidermal cells.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for RBP4 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: PRL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: Yes
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité