Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SELP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9363
BSBTPB9363EA 550 EUR InStock
BSBTPB9363
Anti-SELP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for P-selectin(SELP) detection. Tested with WB, IHC-P, ELISA in Human.

CD62P is also known as SELP or P-selectin. This gene encodes a 140 kDa protein that is stored in the alpha-granules of platelets and Weibel-Palade bodies of endothelial cells. This protein redistributes to the plasma membrane during platelet activation and degranulation and mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes. The membrane protein is a calcium-dependent receptor that binds to sialylated forms of Lewis blood group carbohydrate antigens on neutrophils and monocytes. Alternative splice variants may occur but are not well documented. 

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: ABCG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité