Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD36 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9371
BSBTPB9371EA 552 EUR InStock
BSBTPB9371
Anti-CD36 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Platelet glycoprotein 4(CD36) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

CD36 (cluster of differentiation 36), also known as FAT (fatty acid translocase), FAT/CD36, (FAT)/CD36, SCARB3, GP88, glycoprotein IV (gpIV), and glycoprotein IIIb (gpIIIb), is anintegral membrane protein found on the surface of many cell types in vertebrate animals. CD36 is a member of the class B scavenger receptor family of cell surface proteins. It is mapped to 7q21.11. And CD36 binds many ligands including collagen, thrombospondin, erythrocytes parasitized with Plasmodium falciparum, oxidized low density lipoprotein, native lipoproteins, oxidized phospholipids, and long-chain fatty acids. In addition, CD36 function in long-chain fatty acid uptake and signaling can be irreversibly inhibited by sulfo-N-succinimidyl oleate (SSO), which binds lysine 164 within a hydrophobic pocked shared by several CD36 ligands, e.g. fatty acid and oxLDL.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: FRZB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: Yes
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité