Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PKM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9379
BSBTPB9379EA 550 EUR InStock
BSBTPB9379
Anti-PKM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Pyruvate kinase isozymes M1/M2(PKM) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.

PKM (Pyruvate Kinase, Muscle), also known as PK3 or PKM2, is an enzyme that in humans is encoded by the PKM gene. The activity of pyruvate kinase subtype M2 is increased by fructose 1, 6-bisphosphate (Fru-1, 6-P2). By in situ hybridization, Popescu and Cheng (1990) mapped the THBP1 gene to 15q24-q25. Ashizawa et al. (1991) manipulated the intracellular Fru-1, 6-P2 concentration in several mammalian cell lines, including human, by varying the glucose concentration in the media. Using a novel proteomic screen for phosphotyrosine-binding proteins, Christofk et al. (2008) observed that PKM2 binds directly and selectively to tyrosine-phosphorylated peptides.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for PKM2 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: PLD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité