Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRDX4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9383
BSBTPB9383EA 552 EUR InStock
BSBTPB9383
Anti-PRDX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Peroxiredoxin-4(PRDX4) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human;Mouse;Rat.

PRDX4 (peroxiredoxin 4) is also known as AOE37-2. The protein encoded by this gene is an antioxidant enzyme and belongs to the peroxiredoxin family. Functional analysis showed that PRDX4 protects glutamine synthetase from inactivation. Yeast 2-hybrid, immunoprecipitation, and immunoblot analyses indicated that PRDX4 and PRDX1 are capable of homodimerization and heterodimerization with each other but not with the mitochondrial PRDX3. Gel mobility shift and immunoblot analysis found that PRDX4 depletes NFKB binding activity together with a reduction in the amounts of p50, p65, and phosphorylated IKBA, as well as a reduction in the expression of HIV-1 viral proteins. Expression of PRDX4, alone or with PRDX1, increased the resistance of yeast cells to oxidant-induced toxicity. Jin et al. suggested PRDX4 modulates IKBA phosphorylation in the cytoplasm and thus affects a peroxiredoxin-dependent redox step.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Peroxiredoxin 4 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: PRDX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité