Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ROCK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9387
BSBTPB9387EA 552 EUR InStock
BSBTPB9387
Anti-ROCK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Rho-associated protein kinase 2(ROCK2) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

Rho-associated kinase (ROCK), including the ROCK-I and ROCK-II isoforms, is a protein kinase involved in signaling from Rho to actin cytoskeleton. Serine/threonine kinase ROCK II/Rho kinase, which is an isozyme of ROCK I, is one of the targets for the small GTPase Rho. ROCK II regulates the formation of actin stress fibers and focal adhesions, cytokinesis, smooth muscle contraction, and the activation of c-fos serum response element. Sequencing analysis has shown that human ROCK II contains 1388 amino acid residues with a calculated molecular mass of approximately 161 kDa. Fluorescence in situ hybridization analysis showed that the human ROCK II gene is located on chromosome 2p24. Thumkeo et al. concluded that ROCK-II is essential in inhibiting blood coagulation and maintaining blood flow in the endothelium-free labyrinth layer and that loss of ROCK-II leads to thrombus formation, placental dysfunction, intrauterine growth retardation, and fetal death.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for ROCK2 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SDC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité