Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SELL Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9389
BSBTPB9389EA 550 EUR InStock
BSBTPB9389
Anti-SELL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for L-selectin(SELL) detection. Tested with WB, IHC-P, ELISA in Human;Mouse;Rat.

CD62L, also known as L-selectin, is a cell adhesion molecule found on leukocytes. It belongs to the selectin family of proteins, which recognize sialylated carbohydrate groups. It is cleaved by ADAM17. SELL (L-selectin) is a cell surface component that is a member of a family of adhesion/homing receptors which play important roles in leukocyte-endothelial cell interactions. The molecule is composed of multiple domains: one homologous to lectins, one to epidermal growth factor, and two to the consensus repeat units found in C3/C4 binding proteins. L-selectin acts as a "homing receptor" for leukocytes to enter secondary lymphoid tissues via high endothelial venules. Ligands present on endothelial cells will bind to leukocyte expressing L-selectin, slowing leukocyte trafficking through the blood, and facilitating entry into a secondary lymphoid organ at that point.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for CD62L is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SFTPA1/2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité