Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMAD3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9396
BSBTPB9396EA 579 EUR InStock
BSBTPB9396
Anti-SMAD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Mothers against decapentaplegic homolog 3(SMAD3) detection. Tested with WB in Human.

Mothers against decapentaplegic homolog 3 also known as SMAD family member 3 or SMAD3 is a protein that in humans is encoded by the SMAD3 gene. SMAD3 is a member of the SMAD family of proteins. It is located in 15q22.33. And it mediates the signals from the transforming growth factor beta (TGF-?) super family ligands that regulate cell proliferation, differentiation and death. Based on its essential role in TGF beta signaling pathway, SMAD3 has been related with tumor growth in cancer development.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Smad3 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SMAD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité