Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SOX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9403
BSBTPB9403EA 552 EUR InStock
BSBTPB9403
Anti-SOX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Transcription factor SOX-1(SOX1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

SOX1 (for Sex determining region Y-box 1), located in 13q34, is a transcription factor in the Sox protein family. It means that this intronless gene encodes a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of the cell fate. The encoded protein may act as a transcriptional activator after forming a protein complex with other proteins. In mice, a similar protein regulates the gamma-crystallin genes and is essential for lens development. SOX1 expression is restricted to neuroectodermin the tetrapod embryo. It is expressed particularly in the ventral striatum.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for SOX1 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SRSF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité