Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADIPOR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9418
BSBTPB9418EA 579 EUR InStock
BSBTPB9418
Anti-ADIPOR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Adiponectin receptor protein 1(ADIPOR1) detection. Tested with WB in Human;Rat.

ADIPOR1 is known as Adiponectin receptor protein 1. This gene encodes a protein which acts as a receptor for adiponectin, a hormone secreted by adipocytes which regulates fatty acid catabolism and glucose levels. Binding of adiponectin to the encoded protein results in activation of an AMP-activated kinase signaling pathway which affects levels of fatty acid oxidation and insulin sensitivity. A pseudogene of this gene is located on chromosome 14. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for ADIPOR1 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: AHR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité