Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APH1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PB9421
BSBTPB9421EA 579 EUR InStock
BSBTPB9421
Anti-APH1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Gamma-secretase subunit APH-1(APH1A) detection. Tested with WB in Human;Mouse.

APH1a encodes a component of the gamma secretase complex that cleaves integral membrane proteins such as Notch receptors and beta-amyloid precursor protein. The gamma secretase complex contains this gene product, or the paralogous anterior pharynx defective 1 homolog B (APH1B), along with the presenilin, nicastrin, and presenilin enhancer-2 proteins. The precise function of this seven-transmembrane-domain protein is unknown though it is suspected of facilitating the association of nicastrin and presenilin in the gamma secretase complex as well as interacting with substrates of the gamma secretase complex prior to their proteolytic processing. Polymorphisms in a promoter region of this gene have been associated with an increased risk for developing sporadic Alzheimer's disease. Alternative splicing results in multiple protein-coding and non-protein-coding transcript variants.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for APH1a is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: ATXN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité